1-Methyl-2-(4-methylpiperazino)-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32658-1G OR32658-5G
APOSOR32658-1GEA 4040 DKK
APOSOR32658-1G APOSOR32658-5G
1-Methyl-2-(4-methylpiperazino)-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
1-Methyl-2-(4-methylpiperazino)-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C₁₅H₁₉N₃O
Molekylvægt: 257.34 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05663789
CAS-nummer: 886360-89-0