1-(3,4-Dichlorophenyl)-2-hydroxy-1-ethanone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32597-1G OR32597-5G
APOSOR32597-1GEA 2520 DKK
APOSOR32597-1G APOSOR32597-5G
1-(3,4-Dichlorophenyl)-2-hydroxy-1-ethanone 95%
1-(3,4-Dichlorophenyl)-2-hydroxy-1-ethanone
Formel: C₈H₆Cl₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07698585
CAS-nummer: 113337-38-5