Methyl-2-amino-2-(4-chlorophenyl)acetate hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Methyl 2-amino-2-(4-chlorophenyl)acetate hydrochloride
OR32590-25G OR32590-5G
APOSOR32590-25GEA 3530 DKK
APOSOR32590-25G APOSOR32590-5G
Methyl-2-amino-2-(4-chlorophenyl)acetate hydrochloride 97%
Methyl-2-amino-2-(4-chlorophenyl)acetate hydrochloride
Formel: C₉H₁₁Cl₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00196831
CAS-nummer: 42718-19-4