2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)benzenecarboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32569-1G OR32569-5G
APOSOR32569-1GEA 2520 DKK
APOSOR32569-1G APOSOR32569-5G
2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)benzenecarboxylic acid 95%
2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)benzenecarboxylic acid
Formel: C₁₅H₁₁NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02186096
CAS-nummer: 4770-69-8