(1-Phenylethylidene)malononitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32566-1G OR32566-25G OR32566-5G
APOSOR32566-1GEA 994 DKK
APOSOR32566-1G APOSOR32566-25G APOSOR32566-5G
(1-Phenylethylidene)malononitrile 95%
(1-Phenylethylidene)malononitrile
Formel: C₁₁H₈N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00159012
CAS-nummer: 5447-87-0