3-(4-Chlorophenyl)-2,5-furandione 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32538-1G OR32538-25G OR32538-5G
APOSOR32538-1GEA 1360 DKK
APOSOR32538-1G APOSOR32538-25G APOSOR32538-5G
3-(4-Chlorophenyl)-2,5-furandione 95%
3-(4-Chlorophenyl)-2,5-furandione
Formel: C₁₀H₅ClO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00974639
CAS-nummer: 3152-15-6