Ethyl-2-[(4-chlorobenzoyl)amino]acetate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32537-1G OR32537-5G
APOSOR32537-1GEA 1360 DKK
APOSOR32537-1G APOSOR32537-5G
Ethyl-2-[(4-chlorobenzoyl)amino]acetate 95%
Ethyl-2-[(4-chlorobenzoyl)amino]acetate
Formel: C₁₁H₁₂ClNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00095955
CAS-nummer: 39735-52-9