Methyl-6-(1H-imidazol-1-yl)nicotinate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Methyl 6-(1H-imidazol-1-yl)pyridine-3-carboxylate
OR32528-1G OR32528-5G
APOSOR32528-1GEA 1360 DKK
APOSOR32528-1G APOSOR32528-5G
Methyl-6-(1H-imidazol-1-yl)nicotinate 95%
Methyl-6-(1H-imidazol-1-yl)nicotinate
Formel: C₁₀H₉N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00140820
CAS-nummer: 111205-01-7