2-(Chloromethyl)-6-methylbenzoxazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32519-1G OR32519-5G
APOSOR32519-1GEA 2300 DKK
APOSOR32519-1G APOSOR32519-5G
2-(Chloromethyl)-6-methylbenzoxazole 95%
2-(Chloromethyl)-6-methylbenzoxazole
Formel: C₉H₈ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07366539
CAS-nummer: 143708-33-2