Ethyl-1-(1,1-dimethyl-2-oxoethyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32502-1G OR32502-5G
APOSOR32502-1GEA 2300 DKK
APOSOR32502-1G APOSOR32502-5G
Ethyl-1-(1,1-dimethyl-2-oxoethyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Ethyl-1-(1,1-dimethyl-2-oxoethyl)-4-piperidinecarboxylate
Formel: C₁₂H₂₁NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05663786
CAS-nummer: 886360-88-9