6-Nitropyrrolo[1,2-a]quinoline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32494-1G OR32494-5G
APOSOR32494-1GEA 2520 DKK
APOSOR32494-1G APOSOR32494-5G
6-Nitropyrrolo[1,2-a]quinoline 95%
6-Nitropyrrolo[1,2-a]quinoline
Formel: C₁₂H₈N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03791182
CAS-nummer: 52414-58-1