2-Methyl-3-(pyrrol-1-yl)aniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32493-1G OR32493-5G OR32493-25G
APOSOR32493-1GEA 915 DKK
APOSOR32493-1G APOSOR32493-5G APOSOR32493-25G
2-Methyl-3-(pyrrol-1-yl)aniline 95%
2-Methyl-3-(pyrrol-1-yl)aniline
Formel: C₁₁H₁₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 137352-75-1