2-Acetylbenzothiazol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32487-1G OR32487-5G
APOSOR32487-1GEA 447 DKK
APOSOR32487-1G APOSOR32487-5G
2-Acetylbenzothiazol 95%
2-Acetylbenzothiazol
Formel: C₉H₇NOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00192994
CAS-nummer: 1629-78-3