1-(5-Bromo-2-thienyl)-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (E)-1-(5-Bromothiophen-2-yl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
OR32472-1G OR32472-25G OR32472-5G
APOSOR32472-1GEA 1360 DKK
APOSOR32472-1G APOSOR32472-25G APOSOR32472-5G
1-(5-Bromo-2-thienyl)-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one 95%
1-(5-Bromo-2-thienyl)-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one
Formel: C₉H₁₀BrNOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00098108
CAS-nummer: 938176-46-6