3-Oxo-3-(4-phenylpiperazino)propanenitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32458-1G OR32458-5G
APOSOR32458-1GEA 1360 DKK
APOSOR32458-1G APOSOR32458-5G
3-Oxo-3-(4-phenylpiperazino)propanenitrile 95%
3-Oxo-3-(4-phenylpiperazino)propanenitrile
Formel: C₁₃H₁₅N₃O
Molekylvægt: 229.28 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01412243
CAS-nummer: 14761-40-1