Ethyl-1,2-dihydronaphtho[2,1-b]furan-2-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32452-1G OR32452-5G
APOSOR32452-1GEA 2030 DKK
APOSOR32452-1G APOSOR32452-5G
Ethyl-1,2-dihydronaphtho[2,1-b]furan-2-carboxylate 95%
Ethyl-1,2-dihydronaphtho[2,1-b]furan-2-carboxylate
Formel: C₁₅H₁₄O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03001249
CAS-nummer: 62019-34-5