2-Methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarbonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32433-1G OR32433-5G
APOSOR32433-1GEA 2520 DKK
APOSOR32433-1G APOSOR32433-5G
2-Methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarbonitrile 95%
2-Methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarbonitrile
Formel: C₇H₈N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00974996
CAS-nummer: 27036-90-4