2-Brom-5-nitro-3-picolin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-3-methyl-5-nitropyridine
OR3243-5G OR3243-100G OR3243-25G
APOSOR3243-5GEA 164 DKK
APOSOR3243-5G APOSOR3243-100G APOSOR3243-25G
2-Brom-5-nitro-3-picolin
2-Brom-5-nitro-3-picolin
Formel: C₆H₅BrN₂O₂
Smeltepunkt: 55…59 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095065
CAS-nummer: 23132-21-0