Ethyl-2-[(2,6-dichlorobenzoyl)amino]acetate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32421-1G OR32421-25G OR32421-5G
APOSOR32421-1GEA 1360 DKK
APOSOR32421-1G APOSOR32421-25G APOSOR32421-5G
Ethyl-2-[(2,6-dichlorobenzoyl)amino]acetate 95%
Ethyl-2-[(2,6-dichlorobenzoyl)amino]acetate
Formel: C₁₁H₁₁Cl₂NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00793743
CAS-nummer: 329931-03-5