1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32409-1G OR32409-25G OR32409-5G
APOSOR32409-1GEA 1360 DKK
APOSOR32409-1G APOSOR32409-25G APOSOR32409-5G
1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-ol 95%
1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-ol
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03001245
CAS-nummer: 34347-81-4