tert-Butyl-4-aminobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: tert-Butyl 4-aminobenzoate
OR3240-25G OR3240-5G OR3240-100G
APOSOR3240-25GEA 186 DKK
APOSOR3240-25G APOSOR3240-5G APOSOR3240-100G
tert-Butyl-4-aminobenzoate
tert-Butyl-4-aminobenzoate
Formel: C₁₁H₁₅NO₂
Molekylvægt: 193.2423 g/mol
Smeltepunkt: 108…110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00665790
CAS-nummer: 18144-47-3