4-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32394-1G OR32394-5G
APOSOR32394-1GEA 1220 DKK
APOSOR32394-1G APOSOR32394-5G
4-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazole 95%
4-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₁₂H₁₄N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00112345
CAS-nummer: 321526-09-4