3-(Dimethylamino)-2-phenylacrylonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32373-1G OR32373-25G OR32373-5G
APOSOR32373-1GEA 1360 DKK
APOSOR32373-1G APOSOR32373-25G APOSOR32373-5G
3-(Dimethylamino)-2-phenylacrylonitrile 95%
3-(Dimethylamino)-2-phenylacrylonitrile
Formel: C₁₁H₁₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01935969
CAS-nummer: 18226-50-1