Methyl-3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32372-1G OR32372-5G
APOSOR32372-1GEA 2520 DKK
APOSOR32372-1G APOSOR32372-5G
Methyl-3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxylate 95%
Methyl-3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxylate
Formel: C₁₂H₁₀ClNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00214711
CAS-nummer: 4357-94-2