2-Methyl-2-piperidinopropanal 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32364-1G
OR32364-5G
APOSOR32364-1GEA
2030
DKK
APOSOR32364-1G
APOSOR32364-5G
2-Methyl-2-piperidinopropanal 95%
2-Methyl-2-piperidinopropanal
Formel:
C₉H₁₇NO Molekylvægt: 155.24 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD08056609 CAS-nummer: 16042-93-6 |