4-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]morpholine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32354-1G OR32354-5G
APOSOR32354-1GEA 1360 DKK
APOSOR32354-1G APOSOR32354-5G
4-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]morpholine 95%
4-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]morpholine
Formel: C₁₀H₁₃ClN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00684829
CAS-nummer: 311774-34-2