(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulphinamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3233-100G OR3233-25G OR3233-500G
APOSOR3233-100GEA 632 DKK
APOSOR3233-100G APOSOR3233-25G APOSOR3233-500G
(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulphinamide 98%
(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulphinamide
Formel: C₄H₁₁NOS
Smeltepunkt: 103…107 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD05861479
CAS-nummer: 196929-78-9