N-Methylmorpholin N-oxid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Methylmorpholine N-Oxide, 4-Methylmorpholine 4-oxide
OR323297-25G OR323297-250G
APOSOR323297-25GEA 164 DKK
APOSOR323297-25G APOSOR323297-250G
N-Methylmorpholin N-oxid
N-Methylmorpholin N-oxid
Formel: C₅H₁₁NO₂
Molekylvægt: 117.15 g/mol
Smeltepunkt: 180…184 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005947
CAS-nummer: 7529-22-8
EINECS: 231-391-8