3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: γ-methacryloxypropyl-trimethoxysilane, 3-(Methacryloyloxy)propyltrimethoxysilane
OR323284-1KG OR323284-250G OR323284-500G
APOSOR323284-1KGEA 763 DKK
APOSOR323284-1KG APOSOR323284-250G APOSOR323284-500G
3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylat 98%
3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylat
Formel: C₁₀H₂₀O₅Si
Kogepunkt: 190 °C
Massefylde: 1,045 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 92 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008593
CAS-nummer: 2530-85-0