8-Anilino-1-naphthalensulfonsyre 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 8-Anilinonaphthalene-1-sulphonic acid, 8-(Phenylamino)naphthalene-1-sulphonic acid
OR323280-100G OR323280-25G OR323280-5G
APOSOR323280-100GEA 1250 DKK
APOSOR323280-100G APOSOR323280-25G APOSOR323280-5G
8-Anilino-1-naphthalensulfonsyre 95%
8-Anilino-1-naphthalensulfonsyre
Formel: C₁₆H₁₃NO₃S
Molekylvægt: 299.35 g/mol
Smeltepunkt: 215…217 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003998
CAS-nummer: 82-76-8