3,4-Dibromo-1H-pyrrole-2,5-dione 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR323258-5G OR323258-25G
APOSOR323258-5GEA 535 DKK
APOSOR323258-5G APOSOR323258-25G
3,4-Dibromo-1H-pyrrole-2,5-dione 98%
3,4-Dibromo-1H-pyrrole-2,5-dione
Formel: C4HBr2NO2
Smeltepunkt: 228…231 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00185696
CAS-nummer: 1122-10-7
UN nummer: 3261
ADR: 8,II