(2-Brompropyl)benzen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-1-phenylpropane, (2-Bromopropyl)benzene
OR323250-25G OR323250-5G
APOSOR323250-25GEA 6220 DKK
APOSOR323250-25G APOSOR323250-5G
(2-Brompropyl)benzen
(2-Brompropyl)benzen
Formel: C₆H₅CH₂CHBrCH₃
Molekylvægt: 199.09 g/mol
Kogepunkt: 107…109 °C
Massefylde: 1.29 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 91 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000149
CAS-nummer: 2114-39-8