1,4-Dibrombutan
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR323244-500G OR323244-100G OR323244-1KG
APOSOR323244-500GEA 484 DKK
APOSOR323244-500G APOSOR323244-100G APOSOR323244-1KG
1,4-Dibrombutan
1,4-Dibromobutane
Formel: BrH₂C(CH₂)₂CH₂Br
Kogepunkt: 63…65 °C
Smeltepunkt: –20 °C
Massefylde: 1,808 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000261
CAS-nummer: 110-52-1
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III