1-Chloro-3,4-dihydro-2-naphthalenecarbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32322-1G OR32322-5G
APOSOR32322-1GEA 2520 DKK
APOSOR32322-1G APOSOR32322-5G
1-Chloro-3,4-dihydro-2-naphthalenecarbaldehyde 95%
1-Chloro-3,4-dihydro-2-naphthalenecarbaldehyde
Formel: C₁₁H₉ClO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02257735
CAS-nummer: 3262-03-1