1-(2-Propynyl)-1H-indole-2,3-dione 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32315-1G OR32315-5G
APOSOR32315-1GEA 1360 DKK
APOSOR32315-1G APOSOR32315-5G
1-(2-Propynyl)-1H-indole-2,3-dione 95%
1-(2-Propynyl)-1H-indole-2,3-dione
Formel: C₁₁H₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00225166
CAS-nummer: 4290-87-3