DL-Isoserine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR322969-10G OR322969-5G
APOSOR322969-10GEA 513 DKK
APOSOR322969-10G APOSOR322969-5G
DL-Isoserine 97%
DL-Isoserine
Formel: C₃H₇NO₃
Smeltepunkt: 235 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008138
CAS-nummer: 565-71-9