1-[1-(1H-Pyrazol-3-yl)ethyl]-1H-1,2,4-triazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32293-1G OR32293-5G
APOSOR32293-1GEA 4040 DKK
APOSOR32293-1G APOSOR32293-5G
1-[1-(1H-Pyrazol-3-yl)ethyl]-1H-1,2,4-triazole 95%
1-[1-(1H-Pyrazol-3-yl)ethyl]-1H-1,2,4-triazole
Formel: C₇H₉N₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00142028
CAS-nummer: 303996-69-2