3-Methyl-1H-1,2,4-triazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR322862-5G OR322862-25G
APOSOR322862-5GEA 818 DKK
APOSOR322862-5G APOSOR322862-25G
3-Methyl-1H-1,2,4-triazole 98%
3-Methyl-1H-1,2,4-triazole
Formel: C₃H₅N₃
Smeltepunkt: 44…48 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00233931
CAS-nummer: 7170-01-6