4-(4-Methylpiperazino)-1,2-benzenediamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR322770-1G OR322770-250MG
APOSOR322770-1GEA 3260 DKK
APOSOR322770-1G APOSOR322770-250MG
4-(4-Methylpiperazino)-1,2-benzenediamine 95%
4-(4-Methylpiperazino)-1,2-benzenediamine
Formel: C₁₁H₁₈N₄
Smeltepunkt: 101…103 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03001209
CAS-nummer: 54998-08-2
UN nummer: 3259
ADR: 8,III