1,2,4-Triaminobenzene dihydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR322745-25G OR322745-5G
APOSOR322745-25GEA 1480 DKK
APOSOR322745-25G APOSOR322745-5G
1,2,4-Triaminobenzene dihydrochloride
1,2,4-Triaminobenzene dihydrochloride
Formel: C₆H₉N₃
Smeltepunkt: 290 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016619
CAS-nummer: 615-47-4
EINECS: 210-428-1