2-Methyl-2,8-diazaspiro[5.5]undecane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR322631-500MG OR322631-1G
APOSOR322631-500MGEA 2070 DKK
APOSOR322631-500MG APOSOR322631-1G
2-Methyl-2,8-diazaspiro[5.5]undecane
2-Methyl-2,8-diazaspiro[5.5]undecane
Formel: C₁₀H₂₀N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03768342
CAS-nummer: 845290-58-6