2-Bromo-1-(4-methoxy-3-nitrophenyl)-1-ethanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR322579-250MG OR322579-100MG OR322579-1G
APOSOR322579-250MGEA 2310 DKK
APOSOR322579-250MG APOSOR322579-100MG APOSOR322579-1G
2-Bromo-1-(4-methoxy-3-nitrophenyl)-1-ethanone
2-Bromo-1-(4-methoxy-3-nitrophenyl)-1-ethanone
Formel: C₉H₈BrNO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06666938
CAS-nummer: 65447-49-6
UN nummer: 1759
ADR: 8,III