4-Methoxy-3-(2-propynyloxy)benzenecarbaldehydeoxime 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32251-1G OR32251-5G
APOSOR32251-1GEA 2520 DKK
APOSOR32251-1G APOSOR32251-5G
4-Methoxy-3-(2-propynyloxy)benzenecarbaldehydeoxime 95%
4-Methoxy-3-(2-propynyloxy)benzenecarbaldehydeoxime
Formel: C₁₁H₁₁NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03001240
CAS-nummer: 385383-47-1