[4-Methoxy-3-(2-propynyloxy)phenyl]methanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32250-1G OR32250-5G
APOSOR32250-1GEA 2520 DKK
APOSOR32250-1G APOSOR32250-5G
[4-Methoxy-3-(2-propynyloxy)phenyl]methanol 95%
[4-Methoxy-3-(2-propynyloxy)phenyl]methanol
Formel: C₁₁H₁₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03001238
CAS-nummer: 385383-49-3