1-[4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]-1-ethanone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-(4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl)ethanone
OR32249-1G OR32249-5G
APOSOR32249-1GEA 2030 DKK
APOSOR32249-1G APOSOR32249-5G
1-[4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]-1-ethanone 95%
1-[4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]-1-ethanone
Formel: C₁₂H₁₁NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02572018
CAS-nummer: 22106-37-2