2-(2-Propynyloxy)benzenecarboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32246-1G OR32246-5G
APOSOR32246-1GEA 2520 DKK
APOSOR32246-1G APOSOR32246-5G
2-(2-Propynyloxy)benzenecarboxylic acid 95%
2-(2-Propynyloxy)benzenecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₈O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03001228
CAS-nummer: 55582-31-5