3-Acetylaminobenzenesulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR322436-1G OR322436-250MG
APOSOR322436-1GEA 2550 DKK
APOSOR322436-1G APOSOR322436-250MG
3-Acetylaminobenzenesulphonyl chloride
3-Acetylaminobenzenesulphonyl chloride
Formel: C₈H₈ClNO₃S
Smeltepunkt: 88…90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02222873
CAS-nummer: 23905-46-6
UN nummer: 3261
ADR: 8,III