2-Methoxy-4-vinylphenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR322411-1G OR322411-5G OR322411-25G
APOSOR322411-1GEA 327 DKK
APOSOR322411-1G APOSOR322411-5G APOSOR322411-25G
2-Methoxy-4-vinylphenol
2-Methoxy-4-vinylphenol
Formel: C₉H₁₀O₂
Kogepunkt: 108…110 °C
Smeltepunkt: 25…29 °C
Massefylde: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00015437
CAS-nummer: 7786-61-0