3-(Dimethylamino)propanoic acid hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR322402-25G OR322402-100G
APOSOR322402-25GEA 523 DKK
APOSOR322402-25G APOSOR322402-100G
3-(Dimethylamino)propanoic acid hydrochloride
3-(Dimethylamino)propanoic acid hydrochloride
Formel: C5H12ClNO2
Smeltepunkt: 189 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02093464
CAS-nummer: 14788-12-6