2,5-Dimethylresorcinol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR322380-1G OR322380-250MG OR322380-5G
APOSOR322380-1GEA 5100 DKK
APOSOR322380-1G APOSOR322380-250MG APOSOR322380-5G
2,5-Dimethylresorcinol
2,5-Dimethylresorcinol
Formel: C₈H₁₀O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134473
CAS-nummer: 488-87-9